Stampa…
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 1320 EUR
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Formula: C₅H₆BNO₃
Peso molecolare: 138,917 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11223187
CAS Number: 902148-83-8