Stampa…
1H-Indazole-7-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indazole-7-carbaldehyde, 7-Formyl-1H-indazole
OR40230-1G OR40230-250MG
APOSOR40230-1GEA 149 EUR
APOSOR40230-1G APOSOR40230-250MG
1H-Indazole-7-carboxaldehyde 95%
1H-Indazole-7-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738281
CAS Number: 312746-72-8