Stampa…
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 191 EUR
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044700
CAS Number: 1029720-67-9