Stampa…
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-3-chloro-2-azanaphthalene
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 147 EUR
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044698
CAS Number: 1029720-63-5