Stampa…
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40193-1G OR40193-250MG
APOSOR40193-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40193-1G APOSOR40193-250MG
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200777
CAS Number: 57963-08-3