1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40167-1G
OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA
136
EUR
APOSOR40167-1G
APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula:
C₉H₁₁BN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12028659 CAS Number: 1310383-98-2 |