Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,3-Dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole
OR40165-250MG OR40165-100MG
APOSOR40165-250MGEA 121 EUR
APOSOR40165-250MG APOSOR40165-100MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
Peso molecolare: 190,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028657
CAS Number: 1310405-37-8