Stampa…
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Borono-1,7-dimethyl-1H-indazole
OR40164-250MG OR40164-100MG
APOSOR40164-250MGEA 430 EUR
APOSOR40164-250MG APOSOR40164-100MG
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
Peso molecolare: 190,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226596
CAS Number: 1310383-75-5