1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,4-Dimethyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid, 5-Borono-1,4-dimethyl-1H-indazole
Formula:
C₉H₁₁BN₂O₂ Peso molecolare: 190.007 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12028655 CAS Number: 1310405-36-7 |