Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole, (1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40161-1G OR40161-250MG OR40161-25MG
APOSOR40161-1GEA 655 EUR
APOSOR40161-1G APOSOR40161-250MG APOSOR40161-25MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
Peso molecolare: 190,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028654
CAS Number: 1310404-48-8