Stampa…
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40158-1G OR40158-250MG
APOSOR40158-1GEA 383 EUR
APOSOR40158-1G APOSOR40158-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028651
CAS Number: 1262512-81-1