Stampa…
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
OR40156-1G OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA 65.5 EUR
APOSOR40156-1G APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Peso molecolare: 175,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028648
CAS Number: 1310383-42-6