6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40144-1G
OR40144-250MG
APOSOR40144-1GEA
125
EUR
APOSOR40144-1G
APOSOR40144-250MG
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Formula:
C₉H₉BrN₂ Peso molecolare: 225,085 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12028639 CAS Number: 1159511-92-8 |