5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40140-250MG
OR40140-100MG
APOSOR40140-250MGEA
75.7
EUR
APOSOR40140-250MG
APOSOR40140-100MG
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole
Formula:
C₉H₉BrN₂ Peso molecolare: 225,085 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12028636 CAS Number: 1159511-90-6 |