Stampa…

5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR40138-100MG OR40138-250MG
APOSOR40138-100MGEA 90.2 EUR
APOSOR40138-100MG APOSOR40138-250MG
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Peso molecolare: 225,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028634
CAS Number: 878064-16-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR