Stampa…
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40132-1G OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA 116 EUR
APOSOR40132-1G APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028628
CAS Number: 1159511-83-7