Stampa…
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 87.3 EUR
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Peso molecolare: 225,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028625
CAS Number: 1159511-81-5