Stampa…
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40126-1G OR40126-250MG OR40126-500MG
APOSOR40126-1GEA 464 EUR
APOSOR40126-1G APOSOR40126-250MG APOSOR40126-500MG
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12028622
CAS Number: 1159511-79-1