Stampa…
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40120-250MG OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA 139 EUR
APOSOR40120-250MG APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028617
CAS Number: 1159511-74-6