Stampa…
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Cyano-3'-methylacetophenone, 2-Cyano-5-acetyltoluene
OR40110-1G OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA 288 EUR
APOSOR40110-1G APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845792
CAS Number: 1138444-80-0