Stampa…
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 34.8 EUR
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrINO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398007
CAS Number: 1261644-60-3
UN: 3261
ADR: 8,III