Stampa…
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401062-1G OR401062-250MG OR401062-5G
APOSOR401062-1GEA 33.5 EUR
APOSOR401062-1G APOSOR401062-250MG APOSOR401062-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆INO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397990
CAS Number: 219589-42-1