Stampa…
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401061-1G OR401061-250MG OR401061-5G
APOSOR401061-1GEA 87 EUR
APOSOR401061-1G APOSOR401061-250MG APOSOR401061-5G
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄INO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397941
CAS Number: 1261752-40-2