Stampa…
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl 4-hydroxyisophthalate, Methyl 5-carboxy-2-hydroxybenzoate
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 656 EUR
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₈O₅
Peso molecolare: 196,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11869747
CAS Number: 41684-11-1