3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR401059-1G
OR401059-250MG
OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA
524
EUR
APOSOR401059-1G
APOSOR401059-250MG
APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₃IN₂O₂ Peso molecolare: 274,015 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464943 CAS Number: 49674-30-8 |