Stampa…
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401053-1G OR401053-250MG OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA 522 EUR
APOSOR401053-1G APOSOR401053-250MG APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆INO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397984
CAS Number: 158616-08-1