Stampa…
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR401051-1G OR401051-250MG OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA 30.6 EUR
APOSOR401051-1G APOSOR401051-250MG APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃IN₂O₂
Peso molecolare: 274,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397968
CAS Number: 1261481-69-9