Stampa…
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 58.2 EUR
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉IO₂
Peso molecolare: 264,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044836
CAS Number: 210037-23-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III