Stampa…
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401047-1G OR401047-250MG OR401047-5G
APOSOR401047-1GEA 288 EUR
APOSOR401047-1G APOSOR401047-250MG APOSOR401047-5G
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO₂
Peso molecolare: 262,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20924440
CAS Number: 139102-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III