Stampa…
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR401031-1G OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA 927 EUR
APOSOR401031-1G APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505896
CAS Number: 865624-17-5
UN: 3261
ADR: 8,III