Stampa…
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR401029-1G OR401029-5G OR401029-10G
APOSOR401029-1GEA 78.6 EUR
APOSOR401029-1G APOSOR401029-5G APOSOR401029-10G
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆INO₄
Peso molecolare: 307,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277928
CAS Number: 6326-42-7