Stampa…
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236779
CAS Number: 79944-62-0