Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formula:
C₉H₈Br₂O₂ Peso molecolare: 307.967 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044991 CAS Number: 877624-40-3 UN: 3261 ADR: 8 III |