Stampa…
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR401017-1G OR401017-250MG
APOSOR401017-1GEA 273 EUR
APOSOR401017-1G APOSOR401017-250MG
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,565 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797953
CAS Number: 22233-52-9