Stampa…
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR401015-1G OR401015-5G OR401015-25G
APOSOR401015-1GEA 139 EUR
APOSOR401015-1G APOSOR401015-5G APOSOR401015-25G
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15529744
CAS Number: 34662-28-7