Stampa…
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-methoxybenzene
OR400991-1G OR400991-5G
APOSOR400991-1GEA 72.7 EUR
APOSOR400991-1G APOSOR400991-5G
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrClO
Peso molecolare: 235,506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06858766
CAS Number: 320407-92-9