Stampa…
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR400988-1G OR400988-5G
APOSOR400988-1GEA 82.9 EUR
APOSOR400988-1G APOSOR400988-5G
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
Peso molecolare: 263,463 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01763605
CAS Number: 89642-53-5