Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393347
CAS Number: 1261686-46-7