Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400981-1G OR400981-250MG OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA 58 EUR
APOSOR400981-1G APOSOR400981-250MG APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393368
CAS Number: 166386-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III