Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 16.1 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClIO
Peso molecolare: 268,479 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393355
CAS Number: 166386-60-3