Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400977-1G
OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA
164
EUR
APOSOR400977-1G
APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₉ClO₃ Peso molecolare: 200,619 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12913365 CAS Number: 54810-63-8 |