Stampa…
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR400973-250MG OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA 71.3 EUR
APOSOR400973-250MG APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,464 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836681
CAS Number: 276866-90-1