Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400960-1G OR400960-5G OR400960-25G
APOSOR400960-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400960-1G APOSOR400960-5G APOSOR400960-25G
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClIO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637386
CAS Number: 58123-72-1