Stampa…
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
OR400954-1G OR400954-5G
APOSOR400954-1GEA 89.9 EUR
APOSOR400954-1G APOSOR400954-5G
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527076
CAS Number: 13726-17-5