Stampa…
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 184 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877107
CAS Number: 1093418-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III