Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR400951-1G
OR400951-5G
APOSOR400951-1GEA
85.8
EUR
APOSOR400951-1G
APOSOR400951-5G
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Formula:
C₈H₆BrIO₂ Peso molecolare: 340,941 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01851253 CAS Number: 717880-58-5 |