Stampa…
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-4-iodophenyl)methanol
OR400950-1G OR400950-5G
APOSOR400950-1GEA 139 EUR
APOSOR400950-1G APOSOR400950-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520411
CAS Number: 1261648-93-4