Stampa…
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 20.5 EUR
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870175
CAS Number: 1261588-35-5