Stampa…
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-chloro-3-iodo-2-methoxybenzene
OR400944-1G OR400944-250MG OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA 524 EUR
APOSOR400944-1G APOSOR400944-250MG APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrClIO
Peso molecolare: 347,375 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31561245
CAS Number: 861083-70-7