Stampa…
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR400941-250MG OR400941-1G OR400941-5G
APOSOR400941-250MGEA 53.9 EUR
APOSOR400941-250MG APOSOR400941-1G APOSOR400941-5G
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,251 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22575146
CAS Number: 215950-19-9